安全性情報
807467
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
別名:
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
詳細
HW-65S
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
包装
bottle of 250 mL
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylic polymer phase
粒径
20-40 μm
ポアサイズ
10,000-1,000,000 Da MW range
使用pH
2-13
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807467:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)