Merck
796-0156
GCによる尿中のコカイン分析、100%メチルシリコンカラム、SPME処理、100 μm PDMS使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 0.5 mL urine (250 ng each analyte, 20 μL 2.5% NaF) in 1 mL vial
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: immersion, 30 min
desorption process: 3 min, 240 °C
column: 100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28055-U)
oven: 120 °C to 280 °C at 10 °C/min
inj. temp.: splitless (splitter opened after 1 min), 240 °C
detector: NPD, 280 °C
carrier gas: helium, 3 mL/min
適合性
application for SPME
アプリケーション
forensics and toxicology
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)