Merck
796-0086
HPLCによる水中のPAHs分析、SUPELCOSIL LC-PAH、SPME処理、100 μm PDMS使用
application for SPME, application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 5 μL PAH mix (Cat. No. 4-8743) in 5 mL water
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57301)
extraction: immersion, 30 min (rapid stirring)
desorption process: static, 200 μL acetonitrile:water, 40:60, 2 min
column: SUPELCOSIL LC-PAH, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58318)
gradient: 0 min - 50% A; 5 min - 50% A; 30 min - 100% A; 45 min - 100% A
flow rate: 0-2 min: 0.2 mL/min 2-45 min: 1.0 mL/min
mobile phase: [A] acetonitrile:[B] water
detector: UV, 254 nm
適合性
application for HPLC
application for SPME
アプリケーション
environmental
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Chrysene
    Naphthalene
    Benzo[b]fluoranthene
    Phenanthrene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Benzo[a]pyrene
    Fluoranthene
    Anthracene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Pyrene
    Acenaphthylene
    Benzo[k]fluoranthene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Benz[a]anthracene
    すべて表示 (15)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)