Merck
794-0036
HPLCによるpBr322 DNA-Hae III 消化物の分析、TSKgel® DEAE-NPR
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel DEAE-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (with 5 mm DEAE-NPR guard column) (813075)
mobile phase: [A] 1 M sodium chloride/25 mm Tris-HCl, pH 9.0; [B] 25 mM Tris-HCl, pH 9.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 20 μL of 50 μg/mL Hae III digest of pBR322 DNA
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アナライト
詳細
    pBR322 Hae III Digest, lyophilized powder
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid separation, quantitation, and purification of products of polymerase chain reaction by liquid chromatography
Elena D. Katz, Lawrence A. Haff, Roy Eksteen
Journal of Chromatography A, 512, 433-444 (1990)