Merck
78952
Supelco
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D3H38NO5
分子量:
390.57
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -27.0 to -21.0°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
78952-VAR:
78952-BULK:
78952-10MG:
78952-1MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート