Merck
72689
Supelco
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane
analytical standard
別名:
ジヒドロ-7a-エチルオキサゾロ[3,4-c]オキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
Beilstein:
105946
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.9 °F - closed cup
引火点(℃)
79.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
72689-BULK:
72689-VAR:
72689-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)