Merck
72646
Supelco
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2OC6H3(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
254.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
67-70 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cc(OCC=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-2-10-19-13-8-9-14(15(17)11-13)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-9,11,17H,1,10H2
InChI Key
GVZIBGFELWPEOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72646-100MG:
72646-VAR:
72646-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)