Key Documents
713-1026
タンパク質のHPLC分析、TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
別名:
Proteins, mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アナライト
詳細
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)