Merck
713-0922
HPLCによるフェレドキシンNADPレダクターゼの分析、 TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel Phenyl-5PW column, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 60 min decreasing linear gradient from 1.5M to 0M ammonium sulfate in 0.1M sodium phosphate buffer, pH7
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 3mg (crude) or 0.2mg (standard)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アナライト
詳細
    Ferredoxin-NADP+ Reductase from Spinacia oleracea (spinach)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)