Merck
713-0778
HPLCによるポリエチレングリコール200の分析、TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アナライト
詳細
    Polyethylene glycol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)