Merck
69382
Supelco
1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌラート
analytical standard
別名:
1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N3O6
CAS番号:
分子量:
261.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI Key
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
465.8 °F - open cup
引火点(℃)
241 °C - open cup
適用法令
Jan Code
69382-BULK:
69382-VAR:
69382-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)