Merck
69333
Supelco
エチル4-アセチルブチラート
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
158.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69333-BULK:
69333-VAR:
69333-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)