Merck
67097-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 500 μm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
BIOshell A160ペプチドC18, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L1
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
peptides
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
4.6% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 500 μm
表面積
90 m2/g
表面被覆率
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
粒径
2.7 μm
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell 160 Å Peptide C18カラムは、小さなタンパク質のみならずペプチドとの効率的な分離ができるように特異的に設計されています。これらのカラムには、最適なペプチド拡散を可能にするために戦略的に160 Å のサイズにした細孔を有する先進的なFused-Core粒子が含まれています。この属性により、これらのカラムはペプチドマッピングに最適となっています。また、立体的に保護されたC18リガンドにより、安定性が一層向上し、拡張pH範囲(2~9)および高温(最大90°C)でカラムを使用することができます。これにより、生体分子を分離するための適用範囲が大幅に拡大します。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)