安全性情報
67067-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
BIOshell A160 Peptide CN, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
物質
stainless steel hardware (column)
品質水準
認証
suitable for USP L10
詳細
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
アナライトの化学物質クラス
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
1.5% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 3 mm
表面積
60 m2/g
表面被覆率
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5.0 μm
ポアサイズ
160 Å
動作pH範囲
1-8
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell 160 Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)