Merck
66978-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel hardware (column)
認証
suitable for USP L10
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
標識化の程度
2.2% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
0.5 cm × 3 mm
表面積
90 m2/g
表面被覆率
2.2 μmol/m2
マトリックス
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å
operating pH range
1-8
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)