製品名
SUPELCOSIL™ LC-18-T Supelguardカートリッジ, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
アプリケーション
food and beverages
適合性
use to protect LC-18-T, LC-DABS
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SUPELCOSIL™ LC-18-T Supelguard Cartridge [5 μm粒径、L × I.D. 2 cm × 4 mm]には、SUPELCOSIL充填剤が2 cmステンレス鋼製本体に入っており、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)で被包したステンレス鋼製フリット(2 μm多孔性)により梱包されています。スペルガードキット(カートリッジ1個、単独型ホルダー1個、チューブ1個、ナット2個、フェラル2個)により、どの分析カラムにも本カートリッジを使用できます。直接接続ガードカートリッジホルダーは、スペルガードカートリッジをSupelco分析カラムに直接接続することができます。3.0 mmカートリッジは2個入り包装のみなので、単独型または組立て式ホルダーを別途ご購入ください。低容量の3.0 mm IDカートリッジは、3 μm粒子を含む分析カラムの保護として良い選択です。
脚注
キット内容:カ-トリッジ1個、単独型ホルダ-1個、チュ-ブ1本、ナット 2個、フェラル2個
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the