製品名
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 スペルガードカートリッジ, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L68
製品種目
SUPELCOSIL™
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
脚注
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)