Key Documents
58743
チューブアダプター
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel unit
詳細
for chromatography applications
包装
pkg of 1 ea
1.5 mm (0.60 in.)
フィッティング
for 1/8 in. tube
1/4-28 male UNF
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubing Adapter is an accessory that can be used with low pressure liquid chromatography (LPLC) and flash chromatography columns.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)