Merck
581370-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 2 ea
標識化の程度
25% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 2.1 mm
表面積
450 m2/g
不純物
5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
キットの構成:カートリッジ1個、単独型ホルダー1個、チューブ1本、ナット2個、フェルール2個(内径10 mmのガードには567499-Uを購入する必要があります)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Massimo Tacchini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 146, 1-6 (2017-08-26)
The genus Echinacea (Asteraceae) includes species traditionally used in phytotherapy. Among them, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts are characterized by a representative antiproliferative activity, due to the presence of acetylenic compounds. In this study, supercritical fluid extraction (SFE) was