Merck
581367-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
別名:
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
カラムL × 内径:
5 cm × 300 μm
表面積:
22 m2/g
粒径:
2.7 μm
マトリックス活性基:
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
ポアサイズ:
1000 Å pore size
Matrix:
Fused-Core® particle platform
製品名
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 unit
標識化の程度
1.4% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
カラムL × 内径
5 cm × 300 μm
表面積
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
マトリックス活性基
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell IgG 1000 Å C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The sterically protected C18 bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å C18 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
アナリシスノート
The target analytes include monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)