product name
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 1 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 unit
標識化の程度
1.0% loading
テクニック
HPLC: suitable
カラムL × 内径
15 cm × 1 mm
表面積
22 m2/g
マトリックス
Fused-Core® particle platform
マトリックス活性基
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped diphenylmethyl bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
アプリケーション
アナリシスノート
Target analytes include: monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)