pkg of 1 ea
マットW × L ×厚み
24 in. × 24 in. × 3/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弊社のガラスマグネットシートはガラス装置の偶発的な転倒を防止します。この2'×2'のシート(61 cm × 61 cm)は、表面の粘着性で容器を所定の場所に効果的に固定します。このシートはかみそり刃または万能ナイフで切断して、割れやすいガラス製品を収納したカウンタートップの上、あるいは引き出しの中に目的に合わせてフィットさせることができます。別の実験室や現場にガラスを輸送する場合、カートにこのシートを付けてください。
法的情報
Glass Magnet is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)