Merck
57170-U
Supelco
ENVI-18 DSK SPEディスク
C18, diam. 90 mm, pk of 12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
ENVI-18 DSK SPEディスク, diam. 90 mm, pk of 12
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
包装
pk of 12
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
直径
90 mm
マトリックス活性基
C18 bonding, octadecyl
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(飲用水)
  • ENVI-18およびENVI-8の充填ベッド型SPE吸着剤に相当するSPEメンブランです。
  • 多孔性ガラス繊維メンブランに、C18またはC8で修飾されたシリカ粒子が埋め込まれています。
  • 飲用水サンプルから有機汚染物質を抽出する場合に、PTFEディスクよりも高流速が得られる上、目詰まりしにくいことが特徴です。
  • 代表的なアプリケ-ションとしては、多管芳香族炭化水素(PAH)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、フタル酸類、半揮発性有機化合物、パラコ-トおよびジクワット、農薬、除草剤などの抽出があります。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.