安全性情報
57133
Supelco
Supelclean LC-Si SPEチューブ
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 5 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
20 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
WGK
WGK 3
Jan Code
57133:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)