Merck
56099
Adjustable Column Endpiece (Flow Adapter)
column I.D. 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
特徴
adjustable
メーカー/製品名
Omnifit 6165
テクニック
LPLC: suitable
カラム内径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Plunger allows 80 mm of height adjustment, with a fine control that minimizes the risk of disturbance to the packed bed.
8 cm maximum adjustment.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)