Merck
55082
Upchurch Tubing Adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
Tefzel® adapter (one-piece design)
包装
pkg of 1 ea
フィッティング
female Luer
10-32 male
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)