Merck
55072
Upchurch Tubing Adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
PEEK adapter (one-piece design)
包装
pkg of 1 ea
フィッティング
male Luer (lock hub-quick connect)
1/4-28 female
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
To connect membrane adsorber units to a workstation.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)