Merck
54842
Sigma-Aldrich
MAbTrap® Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
保管温度
2-8°C
詳細
For fast, effective purification of monoclonal and polyclonal IgG from ascites fluid, serum, or cell culture media, via syringe or pump. Sufficient materials for 20 purifications.
アプリケーション
MabTrap kits have been used in studies assessing physiological mechanisms of heart failure as well as to quantify des-Arg9-bradykinin.
脚注
For fast, effective purification of monoclonal and polyclonal IgG from ascites fluid, serum, or cell culture media, via syringe or pump. Sufficient materials for 20 purifications. Contents: 1mL HiTrap protein G column, 50mL 10X binding buffer concentrate (0.05% sodium azide preservative), 15mL 10X elution buffer concentrate (0.05% sodium azide), 25mL neutralizing buffer (0.05% sodium azide), luer adapter, domed nut, syringe, instructions.
法的情報
MAbTrap is a registered trademark of Cytiva
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 10× binding buffer 50 mL
  • 10× elution buffer 15 mL
  • HiTrap Protein G column 1 mL
  • Neutralizing buffer 25 mL
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Raymond et al.
Journal of immunological methods, 180(2), 247-257 (1995-03-27)
There is a renewed interest in the kininase I pathway of kinin metabolism, because des-Arg9-bradykinin (des-Arg9-BK) and des-Arg10-Lys-BK are selective and potent agonists of the B1 receptors, that are apparently upregulated by tissue injury. We have developed a polyclonal rabbit
Distribution and property of anti-β3-adrenoceptor autoantibody in patients with heart failure
Li, M.X., et al.
Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 33, 1114-1118 (2005)