Merck
54797-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
LiChrospher® Si-60 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L3
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 4 ea
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
表面積
700 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
詳細
Use guard cartridge holder 54987
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
必要ですが提供されていません
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)