製品名
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
3 cm × 3 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この新カラム技術についての更なる情報については、Ascentis Expressのホームページにアクセスを。
アプリケーション
法的情報
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.