Merck
53774-U
Supelco
Ascentis® Express(アセンティスエクスプレス)OH5, 2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L86
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
hydroxy, penta- phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which