product name
Ascentis® Express ES-Cyano ガードカートリッジ, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L10
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 mm × 3 mm
表面積
135 m2/g
マトリックス
superficially porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
1-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ascentis Expresガードカラムは、Ascentis Expressカラムの極めて高い性能を保ったまま、高価な分析用カラムを物理的(ろ過)および化学的に保護します。Ascentis Expresガードカラムは、手締めだけで9000 psi(600 bar)までの圧力で連続使用できます。ガードカートリッジは、ガードカラムホルダーを流路から取り外さずに簡単に交換できます。カートリッジには、Ascentis ExpressFused-Core®粒子が充填されています。ガードカラムホルダーは別にご注文ください。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 120, 112-119 (2016-01-01)
A new high-performance liquid chromatography method using fused-core column for fast separation of resveratrol and polydatin has been developed and used for quality control of nutraceuticals with resveratrol and polydatin content. Retention characteristics (log k) were studied under different conditions
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl