製品名
Ascentis® Express ES-Cyano、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L10
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
pH範囲
1-8(lit.)
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
法的情報
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Ascentis® Express ES-Cyano HPLC column is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on 90 Å Fused-Core® particles.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
53472-U | 4061838530820 |