Merck
51874-U
MarvelX UHPLC接続システム
PEEK Lined Stainless Steel Tubing, I.D. × L 25 μm × 150 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
内径 × L
25 μm × 150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MarvelX UHPLC接続システムは、一貫した性能と優れた再利用性を備え、機器全体のルーティングを容易にするために専門的に設計されています。便利で取り外し可能なステンレススチール製のフィッティングと変更可能な精密カットフレキシブルチューブで構築されたMarvelXは、最大200回使用できます!この驚くべきデザインには、2インチポンドの取り付けトルクが必要で、最大19,000 psi(1,310 bar)のシールが必要です。MarvelXは、10-32コーン受信ポートと互換性があり、手できつく締めることができます。工具は不要です。
MarvelX UHPLC接続テクノロジーと従来のコーンフィッティング
MarvelX UHPLCフィッティングはフェルールに依存しません。複雑な技術を使用せずにポートの底部でシールするため、必要なトルクが大幅に削減され、より多くの接続と切断が可能になります。さらに、手で締めすぎることは事実上不可能であり、摩耗を制限し、製品寿命を延ばします。強化された独自のチップ設計により、ゼロデッドボリューム(ZDV)と優れたクロマトグラフィー結果が保証されます。
従来の円錐継手には、適切なシールのために継手とともにフェルールが必要です。シール性能を改善するために、ツールを含む複雑な技術に依存しています。これにより、余分な内部容積とクロマトグラフィー結果の低下の可能性が大幅に増加します。締め付けに必要な過度の力は、高価なコンポーネントの摩耗と交換の可能性を増加させ、全体的なコストを増加させます。
脚注
チューブと2つのステンレススチール製フィンガータイトフィッティングが含まれます
法的情報
MarvelX is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)