product name
Ascentis® Express C8, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
テクニック
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 3 mm
表面積
120 m2/g
不純物
<5 ppm (metals)
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
dimethyloctyl phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.