Merck
51356-U
HPLC用MXP高圧弁
PEEK, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
SB.51
物質
PEEK
詳細
MXP9900-000 2-position, 6-port
包装
pkg of 1 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MXP7900-000弁は、従来のHPLCおよび関連手法向けに設計された標準の2ポジション、6ポート切換弁で、従来の試料注入用として、または既存システムに二重カラム機能を付加するのに使用されます。
MXP9900-000弁は、生体適合性が要求される用途に使用します。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)