Merck
51170-U
OPTI-SOLV®ミニ、マイクロ、およびナノフィルター
mini filter,2μm, pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pkg of 5 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OPTI-SOLV®ミニフィルターは、低デッドボリュームのフィルター内蔵型手締めフィッティングです。このフィルターを使用して分析カラムの寿命を延ばすか、質量分析装置の前に置いてごみに対する最終防衛線にします。
OPTI-SOLV®マイクロフィルターはミニフィルターと同じ設計に基づいていますが、内部容積を200 nL未満に減らしています。ミニフィルターの使いやすさと機能を維持しています。OPTI-SOLV®マイクロフィルターは、Optimize Technologies®社の特許取得済みフローティングステム技術を利用してデッドボリュームなしで接続します。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Optimize Technologies is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)