安全性情報
509795
SGE社微量シリンジ、Rheodyne®およびValco® バルブ用、固定針型
25F-LC, volume 25 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga
特徴
Fixed needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 003300
ニードルL × 外径
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)