product name
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L86
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
テクニック
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
hydroxy, penta- phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
pH範囲
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
High-speed Ascentis® Express OH5 HPLC columns are designed for enhanced HILIC partitioning and limited ion exchange retention
関連コンテンツ
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
低分子とは、通常、分子量900ダルトン未満のイオンおよび化合物を指します。これらの化合物は、さまざまな化学的性質(修飾)を有するシリカ粒子またはモノリス型の固定相を主に用いるHPLC、UHPLCおよびLC-MSを用いて、効率よく分離することが可能です。