安全性情報
501670
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen
1 mol each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
フォーム
gas
包装
aerosol can of 4 L
メーカー/製品名
Scott Gas T218-4
濃度
1 mol each component in nitrogen
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
仕様
容器内容積
:4 L
充填圧力:120 psig
アウトレットのフィッティング:アエロゾル型プッシュボタン
重量:約100 g
寸法:2.5 x 8"
DOT規格:2Q
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Suitable for qualitative analysis.
アナライト
詳細
    Carbon dioxide
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Methane
    Oxygen
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
2B - Aerosol cans and lighters
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
501670:4548173983820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)