Merck
50140-U
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L7
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrospher®
包装
1 ea of
標識化の程度
12.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
12.5 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
マトリックス
octyl
fully porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)