安全性情報
500623
Supelco
ASTM® D5442 Qualitative Retention Time Mix
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
品質
Used to establish retention time from C12 - C60
包装
pkg of 500 mg
濃度
6.25 % (w/w) each component
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
ANALYSIS OF PETROLEUM Waxes BY GC - Qualitative and quantitative mixes of n-paraffins are used for determining column resolution, retention times, and response factors.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    すべて表示 (15)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
500623:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrocarbon Mix certified reference material, 1000 μg/mL each component in cyclohexane
Supelco
49137-U
Hydrocarbon Mix