analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
利用可能性
available only in Italy
濃度
100 μg/mL in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1ccc2cc-3c(cc2c1)-c4cccc5cccc-3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
InChI Key
HAXBIWFMXWRORI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49476-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック