安全性情報
49018
Supelco
2,4'-DDT
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
詳細
2,4′-DDT is an organochlorine pesticide, which can be widely used in agriculture for crop protection and disease vector control.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
49018:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A review on the usage of POP pesticides in China, with emphasis on DDT loadings in human milk
Wong.H.M, et al.
Chemosphere, 60(6), 740-752 (2005)
Assessment of the exposure to organochlorine pesticides, PCBs and PAHs in six species of predatory birds of the Canary Islands, Spain
Luzardo.PO, et al.
The Science of the Total Environment, 472, 146-153 (2014)
Vitellogenin?a biomarker for endocrine disruptors
Hansen.D.P, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 17(7), 448-451 (1998)