安全性情報
48136
Supelco
MISA Group 23 Chlorinated Hydrocarbon Mix
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
MISA (Canada) Group 23
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
MISA Group 23 Chlorinated Hydrocarbon Mix is an international and high-quality standard under MISA regulations, used as a reference standard for the routine monitoring of 11 chlorinated hydrocarbons, present in waste effluent samples.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Hexachlorobenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Pentachlorobenzene
    1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
    1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
    1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    2,4,5-Trichlorotoluene
    すべて表示 (11)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48136:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)