安全性情報
47627-U
Supelco
KDWR Pesticides Kit
1000 μg/mL each component in methanol, TraceCERT®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 5 × 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
KDWR Pesticides Kit is a Korean calibration reference standard intended for the calibration of a gas chromatographic system equipped with a capillary column and an appropriate detector. It supports laboratories conducting drinking water analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    1-Naphthyl-N-methylcarbamate
    Diazinon
    Fenitrothion
    Malathion
    Parathion
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
特定毒物
毒物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47627-U:4548173157207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)