蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Seawater samples by gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) with electron ionization (EI) and multiple reaction monitoring (MRM) modes of operation.
- Sediment samples by static headspace (SHS) GC combined with MS operating in selected ion monitoring (SIM) mode.
- Environmental water sample matrices by stir bar sorptive extraction (SBSE) with sodium tetrahydridoborate (NaBH4)-based in-situ derivatization combined with large-volume injection (LVI) GC-MS operating under the SIM mode of detection.
- Natural waters by LVI using programmed temperature vaporization (PTV) injector-GC combined with inductively coupled plasma (ICP) MS.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442869:4548173151762