analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
150 °C/4 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
密度
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
InChI Key
NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442850:
この製品を見ている人はこちらもチェック