Merck
442529
Supelco
クロトンアルデヒド-2,4-DNPH
analytical standard
別名:
クロトンアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
250.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
192-195 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
InChI Key
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Crotonaldehyde-2,4-DNPH may be used as a quantitative calibration standard, where a multi-component solution is not suitable. It may be used as a precursor for the preparation of crotonaldehyde that can be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in aerosol samples and diesel exhaust emissions by various chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
442529:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile organic compounds from the exhaust of light-duty diesel vehicles
Tsai JH, et al.
Atmospheric Environment, 61, 499-506 (2012)
Development and validation of analytical methodology for the quantification of aldehydes in e-cigarette aerosols using UHPLC-UV
El Mubarak MA, et al.
Food And Chemical Toxicology, 116, 147-151 (2018)