アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
mp
61-64 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
402.8 °F - closed cup
引火点(℃)
206.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
43256-10MG:
43256-VAR:
43256-BULK:
43256-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)